Learn More
Éthyl 3,5-diméthyl-1-H-4-pyrazolecarboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10595753
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10595753 1 g 1g
10278032 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10595753 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC01223DA
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 35691-93-1
Formule moléculaire C8H12N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 168.196
Numéro MDL MFCD00159638
Clé InChI BCKARVLFIJPHQU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 3,5-dimethyl-1h-4-pyrazolecarboxylate, ethyl 3,5-dimethylpyrazole-4-carboxylate, 3,5-dimethylpyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 3,5-dimethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 4-pyrazolecarboxylic acid, 3,5-dimethyl-, ethyl ester, 3.5. dimethylpyrazol 4-carbonsaeureaethyl ester german, 3.5. dimethylpyrazol 4-carbonsaeureaethyl ester, 3,5-dimethyl-4-ethoxycarbonyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethyl-, ethyl ester, dee
CID PubChem 215436
Nom IUPAC 3,5-diméthyl-1H-pyrazole-4-carboxylate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1=C(NN=C1C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3, 5-dimethyl-1H-4-pyrazolecarboxylate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 1 g
Poids de la formule 168.19
Pourcentage de pureté 97%