Learn More
3,5-diméthyl-1H-pyrrole-2-carboxylate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific™™
Code produit. 10164251 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10164251 1 g Flacon en verre 1g
10174251 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 10164251 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 343760010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 2199-44-2
Formule moléculaire C9H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 167.21
Numéro MDL MFCD00010645
Clé InChI IZSBSZYFPYIJDI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dimethyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 3,5-dimethylpyrrole-2-carboxylate, ethyl 3,5-dimethyl-2-pyrrolecarboxylate, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 3,5-dimethyl-, ethyl ester, 3,5-dimethyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acidethyl ester, ethyl 3,5-dimethyl-1h-pyrrole-2-carboxylate, pubchem23984, acmc-1cdc7, 3,5-dimethyl-1h-pyrrole-2-carboxylicacidethylester, ksc496q7t
CID PubChem 137477
Nom IUPAC 3,5-diméthyl-1H-pyrrole-2-carboxylate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1=C(C=C(N1)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3, 5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Note relative au nom 98%
Point de fusion 122°C to 126°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 135°C to 136°C (10.0 mmHg)
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 167.21
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre de maquillage
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl 3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.