Learn More
Ethyl 3,5-Dimethyl-2-pyrrolecarboxylate, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 3,5-Dimethyl-2-pyrrolecarboxylate |
| CAS | 2199-44-2 |
| Formule moléculaire | C9H13NO2 |
| Numéro MDL | MFCD00010645 |
| Quantité | 5 g |
| SMILES | O=C(C1=C(C)C=C(C)N1)OCC |
| Poids moléculaire (g/mol) | 167.21 |
| Pourcentage de pureté | 98% |