Learn More
3,5-Diméthylisoxazole--carboxylate4-carboxylate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11419087
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
Conditionnement:
10g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11419087 2.5 g 2.50g
11429087 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11419087 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20642.88
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 17147-42-1 | C8H11NO3 | 169.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17147-42-1
Formule moléculaire C8H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 169.18
Numéro MDL MFCD00052557
Clé InChI OQRHVDXUJAQVNT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylate, ethyl 3,5-dimethyl-4-isoxazolecarboxylate, 3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3,5-dimethyl-, ethyl ester, 3,5-dimethyl-4-ethoxycarbonyl isoxazole, ethyl 3,5-dimethyl-isoxazole-4-carboxylate, acmc-1c48c, ethyldimethylisoxazolecarboxylate, 4-carbethoxy-3,5-dimethylisoxazole, 4-carboethoxy-3,5-dimethylisoxazole
CID PubChem 736348
Nom IUPAC éthyl 3,5-diméthyl-1,2-oxazole-4-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(ON=C1C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylate
Point d’ébullition 87°C to 89°C (2 mmHg)
Quantité 2.5 g
Poids de la formule 169.18
Pourcentage de pureté 97%