Learn More
Éthyl 3-[(6-méthylpyrazine-2-yl)oxy]benzoate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11336855
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11336855 5 g Flacon en verre ambré 5g
10205374 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11336855 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC62623DE
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 906352-99-6
Formule moléculaire C14H14N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 258.28
Numéro MDL MFCD09702407
Clé InChI ALDBUDYDJSLBJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 3-6-methylpyrazin-2-yl oxy benzoate, ethyl 3-6-methylpyrazin-2-yloxy benzoate, benzoic acid,3-6-methyl-2-pyrazinyl oxy-,ethyl ester
CID PubChem 24229683
Nom IUPAC Éthyl 3-(6-méthylpyrazine-2-yl)oxybenzoate
SMILES CCOC(=O)C1=CC(OC2=NC(C)=CN=C2)=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-[(6-methylpyrazin-2-yl)oxy]benzoate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 258.28
Pourcentage de pureté 97%