Learn More
3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate d’éthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494233
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494233 5 g 5g
11404243 25 g 25g
11414243 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11494233 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10882.06
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6994-25-8 | C6H9N3O2 | 155.157 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6994-25-8
Formule moléculaire C6H9N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 155.157
Numéro MDL MFCD00005238
Clé InChI YPXGHKWOJXQLQU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 3-amino-1h-pyrazole-4-carboxylate, ethyl 3-amino-4-pyrazolecarboxylate, 3-amino-4-carbethoxypyrazole, 5-amino-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 3-amino-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 3-aminopyrazole-4-carboxylate, 3-amino-4-ethoxycarbonylpyrazole, unii-9gy5ha1gaa, 3-amino-4-carbethoxypyrazol, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 3-amino-, ethyl ester
CID PubChem 81472
Nom IUPAC 5 -amino-1H-pyrazole-4-carboxylate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1=C(NN=C1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Point de fusion 104°C to 107°C
Quantité 5 g
Beilstein 4964
Poids de la formule 155.16
Pourcentage de pureté 99%