Learn More
3-amino-4,4,4-trifluorobutyrate d’éthyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11313926
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11313926 1 g 1g
11323926 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11313926 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17025.03
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 170804-18-9 | Molecular Formula: C6H10F3NO2 | Molecular Weight: 185.146 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 170804-18-9
Formule moléculaire C6H10F3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 185.146
Numéro MDL MFCD01075754
Clé InChI KGUOZZWGWBBRRF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorobutyrate, ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorobutyrate, acmc-20akzx, ethyl3-amino-4,4,4-trifluorobutyrate, 3-amino-4,4,4-trifluorobutyric acid ethyl ester
CID PubChem 2774311
Nom IUPAC 3-amino-4,4,4-trifluorobutanoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)CC(C(F)(F)F)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorobutyrate
Point d’ébullition 70°C to 71°C (4mmHg)
Indice de réfraction 1.3831
Numéro UN UN2735
Beilstein 6136102
Quantité 1 g
Poids de la formule 185.15
Sensibilité Air Sensitive
Pourcentage de pureté 95%