Learn More
Éthyle 3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate |
| Point de fusion | 24°C to 26°C |
| Densité | 1.245 |
| Point d’ébullition | 83°C to 85°C (15 mmHg) |
| Point d’éclair | 65°C (149°F) |
| Odeur | Amine-like |
| Indice de réfraction | 1.4229 |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN3259 |
| Beilstein | 4397839 |
| Show More |