Learn More
Éthyle 3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11495107
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11495107 25 g 25g
11485107 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11495107 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22545.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 372-29-2 | C6H8F3NO2 | 183.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 372-29-2
Formule moléculaire C6H8F3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 183.13
Numéro MDL MFCD00068195
Clé InChI NXVKRKUGIINGHD-ONEGZZNKSA-N
CID PubChem 10899311
Nom IUPAC (E)-3-amino-4,4,4-trifluorobut-2-énoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C=C(C(F)(F)F)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate
Point de fusion 24°C to 26°C
Densité 1.245
Point d’ébullition 83°C to 85°C (15 mmHg)
Point d’éclair 65°C (149°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.4229
Quantité 25 g
Numéro UN UN3259
Beilstein 4397839
Sensibilité Air Sensitive
Synonyme ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate, ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorobut-2-enoate, ethyl 2z-3-amino-4,4,4-trifluorobut-2-enoate, 3-amino-4,4,4-trifluorocrotonic acid ethyl ester, ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate, ethyl 3-amino-4,4,4-trifluoro-2-butenoate, ethyl z-3-amino-4,4,4-trifluorobut-2-enoate, ethyl z-3-amino-4,4,4-trifluoro-but-2-enoate, hcvdpjfpdddldlbdlrfuulu@bh, ethyl3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate
Poids de la formule 183.13
Pourcentage de pureté 97%