Learn More
3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate d'éthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate |
| CAS | 372-29-2 |
| Formule moléculaire | C6H8F3NO2 |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H8F3NO2/c1-2-12-5(11)3-4(10)6(7,8)9/h3H,2,10H2,1H3/b4-3+ |
| SMILES | CCOC(=O)\C=C(/N)\C(F)(F)F |
| Poids moléculaire (g/mol) | 183.13 |
| Poids de la formule | 183.0507 |