Learn More
3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate d'éthyle, TRC
Code produit 30378645
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30378645 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30378645 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE8996802.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate
CAS 372-29-2
Formule moléculaire C6H8F3NO2
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C6H8F3NO2/c1-2-12-5(11)3-4(10)6(7,8)9/h3H,2,10H2,1H3/b4-3+
SMILES CCOC(=O)\C=C(/N)\C(F)(F)F
Poids moléculaire (g/mol) 183.13
Poids de la formule 183.0507