Learn More
3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate d'éthyle, TRC
Code produit 30388234
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30388234 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30388234 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE899680500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate
CAS 372-29-2
Formule moléculaire C6H8F3NO2
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H8F3NO2/c1-2-12-5(11)3-4(10)6(7,8)9/h3H,2,10H2,1H3/b4-3+
SMILES CCOC(=O)\C=C(/N)\C(F)(F)F
Poids moléculaire (g/mol) 183.13
Poids de la formule 183.0507