Learn More
3-amino-4-pyrazolecarboxylate d'éthyle, TRC
Code produit 30383647
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30383647 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30383647 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE7031001G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 5-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
CAS 6994-25-8
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C6 H9 N3 O2
Quantité 1 g
Synonyme Ethyl 5-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylate, Allopurinol Imp. D (EP)
Formule InChI InChI=1S/C6H9N3O2/c1-2-11-6(10)4-3-8-9-5(4)7/h3H,2H2,1H3,(H3,7,8,9)
SMILES CCOC(=O)c1cn[nH]c1N
Nom IUPAC 5-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 155.15
Poids de la formule 155.0695
Pourcentage de pureté >95