Learn More
Ethyl 3-aminobenzo[b]furane-2-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11486220
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11486220 5 g 5g
11476220 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11486220 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27124.06
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 39786-35-1 | C11H11NO3 | 205.213 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39786-35-1
Formule moléculaire C11H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 205.213
Numéro MDL MFCD00641330
Clé InChI PWOARNMOPCOJEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 3-aminobenzofuran-2-carboxylate, 3-aminocoumarilic acid ethyl ester, 2-benzofurancarboxylic acid, 3-amino-, ethyl ester, ethyl 3-aminobenzo b furan-2-carboxylate, ethyl 3-azanyl-1-benzofuran-2-carboxylate, 3-amino-2-benzofurancarboxylic acid ethyl ester, 3-aminobenzofuran-2-carboxylic acid ethyl ester, enamine_001390, ethyl 3-aminocoumarilate, ethyl3-aminobenzofuran-2-carboxylate
CID PubChem 2063537
Nom IUPAC Éthyle 3-amino-1-benzofurane-2-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(C2=CC=CC=C2O1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-aminobenzo[b]furan-2-carboxylate
Point de fusion 77°C to 82°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 205.22
Pourcentage de pureté 97%