Learn More
Sel d’acide méthanesulfonique de 3-aminobenzoate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10743661 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10743661 10 g Flacon en verre 10g
10132960 50 g Flacon en plastique 50g
10105493 250 g Flacon en plastique 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10743661 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 118000100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.50€
    58.65€ / 10g
    Économisez 6.85€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 886-86-2 | C9H11NO2·CH4O3S | 261.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 886-86-2
Formule moléculaire C9H11NO2·CH4O3S
Poids moléculaire (g/mol) 261.29
Numéro MDL MFCD00013176
Clé InChI FQZJYWMRQDKBQN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 3-aminobenzoate methanesulfonate, tricaine, tricaine methanesulfonate, finquel, metacaine, tricaine mesylate, 3-aminobenzoic acid ethyl ester methanesulfonate, ethyl m-aminobenzoate methanesulfonate, ethyl 3-aminobenzoate methanesulfonic acid salt, 3-aminobenzoic acid ethyl ester methanesulfonate salt
CID PubChem 261501
Nom IUPAC 3-aminobenzoate d’éthyle ; acide méthanesulfonique
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=CC=C1)N.CS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-aminobenzoate, methanesulfonic acid salt
Point de fusion 146.0°C to 150.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NC6H4CO2C2H5·CH3SO3H
Quantité 10 g
Beilstein 14, 389
Merck Index 15, 9786
Informations sur la solubilité (5% in Water) Clear solution
Poids de la formule 261.29
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl 3-aminobenzoate, methanesulfonic acid salt