Learn More
Éthyl 3-aminocrotonate, 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10416920 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10416920 500 g Flacon en verre 500g
10142240 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10416920 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 118035000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7318-00-5 | C6H11NO2 | 129.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7318-00-5
Formule moléculaire C6H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 129.16
Numéro MDL MFCD02730138
Clé InChI YPMPTULBFPFSEQ-PLNGDYQASA-N
Synonyme z-ethyl 3-aminobut-2-enoate, ethyl 3-aminocrotonate, ethyl 3-aminobut-2-enoate, ethyl 2z-3-aminobut-2-enoate, 2-butenoic acid, 3-amino-, ethyl ester, 2z, ethyl z-3-aminobut-2-enoate, ethyl 3-amino-2-butenoate, .beta.-aminocrotonic acid ethyl ester, 2-butenoic acid, 3-amino-, ethyl ester, ethyl .beta.-aminocrotonate
CID PubChem 643756
Nom IUPAC Éthyl (Z)-3-aminomais-2-énoate
SMILES CCOC(=O)C=C(C)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-aminocrotonate
Note relative au nom 98.5%
Point de fusion 33.0°C to 35.0°C
Couleur Jaune
Densité 1.0220g/mL
Point d’ébullition 210.0°C to 215.0°C
Point d’éclair 97°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C(NH2)=CHCO2C2H5
Indice de réfraction 1.5000 to 1.5020
Quantité 500 g
Beilstein 03, 654
Gravité spécifique 1.022
Poids de la formule 129.16
Pourcentage de pureté 98.5%
Forme physique Solide ou liquide à faible fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl 3-aminocrotonate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.