Learn More
3-Aminocrotonate d’éthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11419873
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11419873 25 g 25g
11429873 100 g 100g
11439873 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11419873 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12991.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 626-34-6 | C6H11NO2 | 129.16 g/mol
Ethyl 3-aminocrotonate, is used as an intermediate in organic synthesis. It is also used as an active ingredient in pharmaceutical synthesis and feed auxiliary agent. It is also used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’éthyl 3-aminocrotonate est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique. Il est également utilisé comme ingrédient actif dans la synthèse pharmaceutique et agent auxiliaire d’alimentation. Il sert aussi d’intermédiaire pharmaceutique actif.
Solubilité
Hydrosoluble (26 g/l) (25°C).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les acides, les bases, les agents oxydants et les agents réducteurs. Hygroscopique sensible & à l’humidité de l’air&.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 626-34-6
Formule moléculaire C6H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 129.16
Numéro MDL MFCD00008073,MFCD02730138
Clé InChI YPMPTULBFPFSEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme z-ethyl 3-aminobut-2-enoate, ethyl 3-aminocrotonate, ethyl 3-aminobut-2-enoate, ethyl 2z-3-aminobut-2-enoate, 2-butenoic acid, 3-amino-, ethyl ester, 2z, ethyl z-3-aminobut-2-enoate, ethyl 3-amino-2-butenoate, .beta.-aminocrotonic acid ethyl ester, 2-butenoic acid, 3-amino-, ethyl ester, ethyl .beta.-aminocrotonate
CID PubChem 643756
Nom IUPAC Éthyl (Z)-3-aminomais-2-énoate
SMILES CCOC(=O)C=C(C)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-aminocrotonate
Point de fusion 29°C to 35°C
Point d’ébullition 210°C to 215°C
Point d’éclair 97°C (206°F)
Quantité 25 g
Numéro UN UN3263
Beilstein 471284
Poids de la formule 129.16
Pourcentage de pureté ≥98%