Learn More
Éthyle 3-aminocrotonate, TRC
Code produit 30375852
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30375852 25 g
30373761 100 g
30372916 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30375852 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE89808025G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7318-00-5
Formule moléculaire C6H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 129.16
Synonyme 3-Amino-2-butenoic Acid Ethyl Ester, beta-Aminocrotonic Acid Ethyl Ester, 3-Aminocrotonic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-Amino-2-butenoate, Ethyl beta-Amino-beta-methylacrylate, Ethyl beta-Aminocrotonate, NSC 1086, beta-Aminocrotonic Acid Ethyl Ester
SMILES CCOC(=O)C=C(C)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-Aminocrotonate
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C6H11NO2/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h4H,3,7H2,1-2H3/b5-4+
Poids de la formule 129.079