Learn More
3-aminopyridine-2-carboxylate d’éthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 3-Aminopyridine-2-carboxylate |
| CAS | 27507-15-9 |
| Formule moléculaire | C8 H10 N2 O2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 2-Pyridinecarboxylic acid, 3-amino-, ethyl ester, Picolinic acid, 3-amino-, ethyl ester (8CI), 3-Amino-2-(ethoxycarbonyl)pyridine, 3-Aminopyridine-2-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 3-amino-2-picolinate, Ethyl 3-aminopicolinate, Ethyl 3-aminopyridine-2-carboxylate |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H10N2O2/c1-2-12-8(11)7-6(9)4-3-5-10-7/h3-5H,2,9H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1ncccc1N |
| Nom IUPAC | 3-aminopyridine-2-carboxylate d’éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 166.18 |
| Poids de la formule | 166.0742 |