Learn More
Ethyl 3-bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 15449025
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15449025 250 mg 250mg
15439025 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15449025 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H35508.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 861208-16-4
Formule moléculaire C10H8BrClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 303.54
Numéro MDL MFCD06496148
Clé InChI PEINUXVIHDZXNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 3-bromo-6-chloroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylate, ethyl 3-bromo-6-chloro-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylate, 3-bromo-6-chloro-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester hydrobromide
CID PubChem 5260614
Nom IUPAC éthyle 3-bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(Br)N2C=C(Cl)C=CC2=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Point de fusion 139°C to 141°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 303.54
Pourcentage de pureté 95%