Learn More
3-Bromopropionate d’éthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ethyl 3-bromopropionate was used in the preparation of (3?,4?-dimethoxyphenyl)-5-oxopentanoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le3-bromopropionate d’éthyle a été utilisé dans la préparation de l’acide (3′,4′-diméthoxyphényle)-5-oxopentanoïque.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, le chloroforme, le benzène.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. À conserver à l’écart des agents oxydants forts, des bases, des agents réducteurs
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 3-bromopropionate |
| Densité | 1.416 |
| Point d’ébullition | 67°C to 71°C (10 mmHg) |
| Point d’éclair | 79°C (174°F) |
| Indice de réfraction | 1.452 |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 1700933 |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water,alcohol,chloroform,benzene. |
| Poids de la formule | 181.03 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Ethyl 3-bromopropionate
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethyl 3-bromopropionate