Learn More
3-Bromopropionate d’éthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10349053 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10349053 25 g 25g
10299550 100 g 100g
10731434 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10349053 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 409810250
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 539-74-2 | C5H9BrO2 | 181.03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 539-74-2
Formule moléculaire C5H9BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 181.03
Numéro MDL MFCD00000251
Clé InChI FQTIYMRSUOADDK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 3-bromopropionate, propanoic acid, 3-bromo-, ethyl ester, 3-bromopropionic acid ethyl ester, ethyl beta-bromopropionate, unii-9b28g9s1jv, ccris 9051, propionic acid, 3-bromo-, ethyl ester, ethyl .beta.-bromopropionate, 3-bromo-propionic acid ethyl ester, ethyl-3-bromopropionate
CID PubChem 68320
Nom IUPAC 3-Bromopropanoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)CCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-bromopropionate
Note relative au nom 99%
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.4190g/mL
Point d’ébullition 69°C to 71°C (10.0 mmHg)
Point d’éclair 70°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH2BrCH2COOC2H5
Indice de réfraction 1.4510 to 1.453
Quantité 25 g
Beilstein 02, 256
Merck Index 15, 1444
Gravité spécifique 1.419
Poids de la formule 181.03
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl 3-bromopropionate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.