Learn More
3-bromopropionate d'éthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 3-Bromopropionate |
| CAS | 539-74-2 |
| Formule moléculaire | C5H9BrO2 |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | Propanoic acid, 3-bromo-, ethyl ester (9CI, ACI), Propionic acid, 3-bromo-, ethyl ester (6CI, 7CI, 8CI), 2-Ethoxycarbonylethyl bromide, 3-Bromopropanoic acid ethyl ester, 3-Bromopropionic acid ethyl ester, Ethyl 3-bromopropanoate, Ethyl 3-bromopropionate, Ethyl β-bromopropionate, NSC 21812, β-Bromopropionic acid ethyl ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H9BrO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h2-4H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CCBr |
| Poids moléculaire (g/mol) | 181.03 |
| Poids de la formule | 179.9786 |