Learn More
3-bromopropionate d'éthyle, TRC
Code produit 30371078
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30371078 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30371078 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE9008185G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-Bromopropionate
CAS 539-74-2
Formule moléculaire C5H9BrO2
Quantité 5 g
Synonyme Propanoic acid, 3-bromo-, ethyl ester (9CI, ACI), Propionic acid, 3-bromo-, ethyl ester (6CI, 7CI, 8CI), 2-Ethoxycarbonylethyl bromide, 3-Bromopropanoic acid ethyl ester, 3-Bromopropionic acid ethyl ester, Ethyl 3-bromopropanoate, Ethyl 3-bromopropionate, Ethyl β-bromopropionate, NSC 21812, β-Bromopropionic acid ethyl ester
Formule InChI InChI=1S/C5H9BrO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h2-4H2,1H3
SMILES CCOC(=O)CCBr
Poids moléculaire (g/mol) 181.03
Poids de la formule 179.9786