Learn More
3-bromopyruvate d’éthyle, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11350124
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11350124 100 g 100g
11330124 5 g -
11340124 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11350124 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00582.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 70-23-5 | C5H7BrO3 | 195.01 g/mol
Ethyl 3-bromopyruvate is employed in a synthesis of thioxothiazolidines from primary amines and carbon disulfide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-bromopyruvate d’éthyle est utilisé dans une synthèse de thioxothiazolidines à partir d’amines primaires et de disulfure de carbone.
Solubilité
Mélange difficile.
Remarques
Sensible à l’humidité & hygroscopique Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 70-23-5
Formule moléculaire C5H7BrO3
Poids moléculaire (g/mol) 195.01
Numéro MDL MFCD00000204
Clé InChI VICYTAYPKBLQFB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl bromopyruvate, ethyl 3-bromopyruvate, propanoic acid, 3-bromo-2-oxo-, ethyl ester, bromopyruvic acid ethyl ester, ethyl bromo pyruvate, ethyl 3-bromo-2-oxopropionate, pyruvic acid, bromo-, ethyl ester, .beta.-bromopyruvic acid ethyl ester, 3-bromo-2-oxo-propionic acid ethyl ester, beta-bromopyruvic acid ethyl ester
CID PubChem 66144
Nom IUPAC ethyl 3-bromo-2-oxopropanoate
SMILES CCOC(=O)C(=O)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-bromopyruvate
Densité 1.555
Point d’ébullition 98°C to 100°C (10 mmHg)
Point d’éclair 98°C (208°F)
Indice de réfraction 1.469
Quantité 100 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1760158
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Difficult to mix.
Poids de la formule 195.02
Pourcentage de pureté 75%
Qualité Technique