Learn More
3-bromopyruvate d'éthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 3-Bromopyruvate |
| CAS | 70-23-5 |
| Formule moléculaire | C5H7BrO3 |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | 3-Bromo-2-(oxo)propionic Acid Ethyl Ester, 3-Bromo-2-oxopropanoic Acid Ethyl Ester, 3-Bromopyruvic Acid Ethyl Ester, Bromopyruvic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-Bromo-2-oxopropanoate, Ethyl 3-Bromo-2-oxopropionate, Ethyl 3-Bromopyruvate, Ethyl Bromopyruvate, Ethyl α-Bromopyruvate, NSC 62182, β-Bromopyruvic Acid Ethyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H7BrO3/c1-2-9-5(8)4(7)3-6/h2-3H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(=O)CBr |
| Poids moléculaire (g/mol) | 195.01 |