Learn More
Éthyl 3-chloro-2,2-diméthylpropanoate, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10679514
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10679514 10 g Flacon en verre ambré 10g
10196892 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10679514 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RH00660EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 106315-37-1
Formule moléculaire C7H13ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 164.629
Numéro MDL MFCD00220052
Clé InChI NEVHNBRNUWSFSB-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 287572
Nom IUPAC 3-chloro-2,2-diméthylpropanoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C(C)(C)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-chloro-2, 2-dimethylpropanoate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Synonyme 3-chloro-2,2-dimethyl-propionic acid ethyl ester, propanoic acid,3-chloro-2,2-dimethyl-, ethyl ester, acmc-1c8oo, ethyl 3-chloro-2,2-dimethyl-propanoate, propanoic acid, 3-chloro-2,2-dimethyl-, ethyl ester
Poids de la formule 164.63
Pourcentage de pureté 97%