Learn More
Éthyle 3-chloro-5-(trifluorométhyl)pyridine-2-carboxylate, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15408725
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15408725 10 g 10g
15488715 1 g 1g
15498715 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15408725 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33967.09
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 128073-16-5 | Molecular Formula: C9H7ClF3NO2 | Molecular Weight: 253.605 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 128073-16-5
Formule moléculaire C9H7ClF3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 253.605
Numéro MDL MFCD06656414
Clé InChI COMQYNZHBCNPNW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 3-chloro-5-trifluoromethyl picolinate, ethyl 3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-2-carboxylate, ethyl 3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridinecarboxylate, 2-pyridinecarboxylic acid, 3-chloro-5-trifluoromethyl-, ethyl ester, 3-chloro-5-trifluoromethylpyridine-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 5-trifluoromethyl-3-chloropyridine-2-carboxylate, ethyl 3-chloro-5-trifluoromethyl picolite, ethyl 3-chloro-5trifluoromethyl-2-pyridinecarboxylate
CID PubChem 22013558
Nom IUPAC 3-chloro-5-(trifluorométhyl)pyridine-2-carboxylate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1=C(C=C(C=N1)C(F)(F)F)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylate
Point d’ébullition 64°C to 66°C (0.008 mmHg)
Quantité 10 g
Poids de la formule 253.6
Pourcentage de pureté 96%