Learn More
Éthyle 3-chloro-5-(trifluorométhyl)pyridine-2-carboxylate, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15488715
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15488715 1 g 1g
15498715 5 g 5g
15408725 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15488715 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33967.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 128073-16-5 | Molecular Formula: C9H7ClF3NO2 | Molecular Weight: 253.605 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 128073-16-5
Formule moléculaire C9H7ClF3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 253.605
Numéro MDL MFCD06656414
Clé InChI COMQYNZHBCNPNW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 3-chloro-5-trifluoromethyl picolinate, ethyl 3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-2-carboxylate, ethyl 3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridinecarboxylate, 2-pyridinecarboxylic acid, 3-chloro-5-trifluoromethyl-, ethyl ester, 3-chloro-5-trifluoromethylpyridine-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 5-trifluoromethyl-3-chloropyridine-2-carboxylate, ethyl 3-chloro-5-trifluoromethyl picolite, ethyl 3-chloro-5trifluoromethyl-2-pyridinecarboxylate
CID PubChem 22013558
Nom IUPAC 3-chloro-5-(trifluorométhyl)pyridine-2-carboxylate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1=C(C=C(C=N1)C(F)(F)F)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylate
Point d’ébullition 64°C to 66°C (0.008 mmHg)
Quantité 1 g
Poids de la formule 253.6
Pourcentage de pureté 96%