Learn More
Éthyl 3-chlorobenzoate, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11394434
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11394434 5 g 5g
11304444 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11394434 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01065.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1128-76-3 | C9H9ClO2 | 184.619 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1128-76-3
Formule moléculaire C9H9ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 184.619
Numéro MDL MFCD00013634
Clé InChI LVFRSNCBCHABAM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoic acid, 3-chloro-, ethyl ester, 3-chlorobenzoic acid ethyl ester, ethyl m-chlorobenzoate, benzoic acid, m-chloro-, ethyl ester, 3-chloro-benzoic acid ethyl ester, pubchem3704, acmc-1bt4u, ethyl3-chlorobenzoate, ksc495m6f, rarechem al bi 0056
CID PubChem 70785
Nom IUPAC 3-chlorobenzoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=CC=C1)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-chlorobenzoate
Densité 1.186
Point d’ébullition 118°C to 120°C (13 mmHg)
Indice de réfraction 1.521
Quantité 5 g
Beilstein 2045877
Poids de la formule 184.62
Pourcentage de pureté ≥98%