Learn More
Éthyl 3-cyano-3-phénylpyruvate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11451550
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11451550 25 g 25g
11441550 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11451550 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26951.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 6362-63-6 | C12H11NO3 | 217.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6362-63-6
Formule moléculaire C12H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 217.22
Numéro MDL MFCD00019801
Clé InChI YWNRATDDUSMBPR-UHFFFAOYNA-N
Synonyme ethyl 3-cyano-3-phenylpyruvate, ethyl phenylcyanopyruvate, cyanophenylpyruvic acid ethyl ester, ethyl cyanophenylpyruvate, ethyl alpha-cyanophenylpyruvate, pyruvic acid, cyanophenyl-, ethyl ester, ethyl .alpha.-cyanophenylpyruvate, wln: ncr x1v1uno2, 4-10-00-03440 beilstein handbook reference, benzenepropanoic acid, .beta.-cyano-.alpha.-oxo-, ethyl ester
CID PubChem 22845
Nom IUPAC éthyl 3-cyano-2-oxo-3-phénylpropanoate
SMILES CCOC(=O)C(=O)C(C#N)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-cyano-3-phenylpyruvate
Point de fusion 125°C to 129°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 217.23
Pourcentage de pureté 97%