Learn More
Éthyle 3-cyclopropyl-3-oxopropanoate, TRC
Code produit 30385291
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30385291 50 g -
30382944 10 g -
30371275 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30385291 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE92632850G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24922-02-9
Formule moléculaire C8H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 156.18
Nom IUPAC Éthyle 3-cyclopropyl-3-oxopropanoate
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C1CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-cyclopropyl-3-oxopropanoate
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C8H12O3/c1-2-11-8(10)5-7(9)6-3-4-6/h6H,2-5H2,1H3
Poids de la formule 156.0786