Learn More
Éthyl 3-(diméthylamino)acrylate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11415707
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11415707 10 g 10g
11425707 50 g 50g
11435707 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11415707 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24291.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 924-99-2 | C7H13NO2 | 143.186 g/mol
Ethyl 3-(dimethylamino)acrylate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’éthyl 3-(diméthylamino)acrylate est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, agrochimiques et les champs de colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau 90 g/l (25°C).
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 924-99-2
Formule moléculaire C7H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 143.186
Numéro MDL MFCD00144269
Clé InChI MVUMJYQUKKUOHO-AATRIKPKSA-N
Synonyme ethyl 3-dimethylamino acrylate, e-ethyl 3-dimethylamino acrylate, ethyl 3-n,n-dimethylamino acrylate, ethyl n,n-dimethylaminoacrylate, ethyl trans-3-dimethylaminoacrylate, ethyl 2e-3-dimethylamino prop-2-enoate, ethyl e-3-dimethylamino prop-2-enoate, ethyl 3-dimethylamino prop-2-enoate, acrylic acid, 3-dimethylamino-, ethyl ester, e, 2-propenoic acid, 3-dimethylamino-, ethyl ester, 2e
CID PubChem 5369162
Nom IUPAC éthyl (E)-3-(diméthylamino)prop-2-énoate
SMILES CCOC(=O)C=CN(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-(dimethylamino)acrylate
Point de fusion 17°C to 18°C
Point d’ébullition 118°C to 121°C (10 mmHg)
Formule linéaire (CH3)2NCH=CHCO2CH2CH3
Indice de réfraction 1.512
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Soluble in water 90g/L (25°C).
Poids de la formule 143.19
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl 3-(dimethylamino)acrylate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl trans-3-dimethylaminoacrylate