Learn More
3-Éthoxyacrylate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15455428
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15455428 10 g 10g
15465428 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15455428 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59187.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1001-26-9 | C7H12O3 | 144.17 g/mol
Used in the preparation of N-[3-(3-Cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-yl)phenyl]-N-ethylacetamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé dans la préparation de N-[3-(3-cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-yl)phényle]-N-éthylacétamide.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1001-26-9
Formule moléculaire C7H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 144.17
Numéro MDL MFCD00009863
Clé InChI ITQFPVUDTFABDH-AATRIKPKSA-N
Synonyme ethyl 3-ethoxyacrylate, e-ethyl 3-ethoxyacrylate, ethyl 3-ethoxy-2-propenoate, ethyl trans-3-ethoxyacrylate, ethyl .beta.-ethoxyacrylate, 3-ethoxyacrylic acid ethyl ester, ethyl 2e-3-ethoxyprop-2-enoate, e-3-ethoxy-acrylic acid ethyl ester, ethyl3-ethoxyacrylate, ethyl 3-ethoxypropenoate
CID PubChem 5366269
Nom IUPAC (E)-3-éthoxyprop-2-énoate d’éthyle
SMILES CCOC=CC(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-ethoxyacrylate
Couleur Incolore
Densité 0.998 g/mL
Point d’ébullition 195°C to 196°C
Point d’éclair 76°C (169°F)
Formule linéaire CH3CH2OCH=CHCOOCH2CH3
Indice de réfraction 1.4465
Quantité 10 g
Numéro UN UN3334
Beilstein 1721612
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 144.17
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide