Learn More
Éthyle 3-éthyoxypropionate, TRC
Code produit 30375955
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30375955 500 mL
30374517 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30375955 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE917835500ML
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 763-69-9
Formule moléculaire C7H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 146.18
Synonyme Ethoxypropionic Acid Ethyl Ester, Ektapro EEP, Ethyl 3-ethoxypropanoate, Ethyl 3-Ethoxypropionate, Ethyl 4-Oxahexanoate, Ethyl Ethoxypropionate, Ethyl β-Ethoxypropionate, NSC 8870, Sankio EEP, Ucar Ester EEP
SMILES CCOCCC(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-Ethyoxypropionate
Quantité 500 mL
Formule InChI InChI=1S/C7H14O3/c1-3-9-6-5-7(8)10-4-2/h3-6H2,1-2H3
Poids de la formule 146.0943