Learn More
3-Éthyoxypropionate d'éthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 3-Ethyoxypropionate |
| CAS | 763-69-9 |
| Formule moléculaire | C7H14O3 |
| Quantité | 1 L |
| Synonyme | Ethoxypropionic Acid Ethyl Ester, Ektapro EEP, Ethyl 3-ethoxypropanoate, Ethyl 3-Ethoxypropionate, Ethyl 4-Oxahexanoate, Ethyl Ethoxypropionate, Ethyl β-Ethoxypropionate, NSC 8870, Sankio EEP, Ucar Ester EEP |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H14O3/c1-3-9-6-5-7(8)10-4-2/h3-6H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOCCC(=O)OCC |
| Poids moléculaire (g/mol) | 146.18 |
| Poids de la formule | 146.0943 |