Learn More
3-formylbenzoate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11429690
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11429690 1 g 1g
11419690 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11429690 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50945.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 33745-47-0 | C10H10O3 | 178.187 g/mol
Ethyl 3-formylbenzoate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-formylbenzoate d’éthyle est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33745-47-0
Formule moléculaire C10H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 178.187
Numéro MDL MFCD08064275
Clé InChI XZYGRRSTJVFZLS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-formylbenzoic acid ethyl ester, 3-formyl-benzoic acid ethyl ester, 3-carbethoxybenzaldehyde, ethyl 3-methanoylbenzoate, acmc-20an34, 3-ethoxycarbonylbenzaldehyde
CID PubChem 11084437
Nom IUPAC 3-formylbenzoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC(=C1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-formylbenzoate
Quantité 1 g
Poids de la formule 178.19
Pourcentage de pureté 98%