Learn More
3-hydroxybenzoate d’éthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11478256
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11478256 500 g 500g
11458256 25 g 25g
11468256 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11478256 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15343.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7781-98-8 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
L‘éthyl 3-hydroxybenzoate a été utilisé dans la synthèse de dérivés chiraux du benzoate d‘éthyle 3-(2-méthylbutyloxy) et du 4-(2-méthylbutyloxy)-4′-acétylbiphényle, via la réaction de Mitsunobu. Il s‘agit d‘un agent antimicrobien de qualité alimentaire.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7781-98-8
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.176
Numéro MDL MFCD00002296
Clé InChI MWSMNBYIEBRXAL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl-3-hydroxybenzoate, benzoic acid, 3-hydroxy-, ethyl ester, 3-hydroxybenzoic acid ethyl ester, m-ethoxycarbonylphenol, ethyl m-hydroxybenzoate, 3-hydroxy-benzoic acid ethyl ester, benzoic acid, m-hydroxy-, ethyl ester, pubchem19923, acmc-209pbw, ethyl 3-oxidanylbenzoate
CID PubChem 24522
Nom IUPAC 3-hydroxybenzoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=CC=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-hydroxybenzoate
Point de fusion 72°C to 76°C
Point d’ébullition 187°C to 188°C (31 mmHg)
Quantité 500 g
Beilstein 2208566
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 99%