Learn More
Éthyle 3-hydroxybutyrate, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11437084
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11437084 100 g 100g
11427084 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11437084 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21521.22
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5405-41-4 | C6H12O3 | 132.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5405-41-4
Formule moléculaire C6H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 132.16
Numéro MDL MFCD00004545
Clé InChI OMSUIQOIVADKIM-UHFFFAOYNA-N
Synonyme ethyl 3-hydroxybutyrate, ethyl beta-hydroxybutyrate, butanoic acid, 3-hydroxy-, ethyl ester, butyric acid, 3-hydroxy-, ethyl ester, fema no. 3428, ethyl 3-hydroxybutyrate natural, ethyl dl-3-hydroxybutyrate, ethyl 1-3-hydroxybutyrate, dl-3-hydroxy-n-butyric acid ethyl ester, ethyl3-hydroxybutyrate
CID PubChem 62572
ChEBI CHEBI:87685
Nom IUPAC 3-hydroxybutanoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)CC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-hydroxybutyrate
Densité 1.013
Point d’ébullition 169°C to 171°C
Point d’éclair 64°C (148°F)
Formule linéaire CH3CHOHCH2CO2CH2CH3
Indice de réfraction 1.421
Quantité 100 g
Beilstein 1446190
Poids de la formule 132.16
Pourcentage de pureté ≥98%