Learn More
3-hydroxybutyrate d’éthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10793851 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10793851 500 g Flacon en verre 500g
10712325 25 g Flacon en verre 25g
10498450 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10793851 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 118545000
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5405-41-4 | C6H12O3 | 132.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5405-41-4
Formule moléculaire C6H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 132.16
Numéro MDL MFCD00004545
Clé InChI OMSUIQOIVADKIM-UHFFFAOYNA-N
CID PubChem 62572
ChEBI CHEBI:87685
Nom IUPAC 3-hydroxybutanoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)CC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-hydroxybutyrate
Note relative au nom 99%
Couleur Incolore
Densité 1.0100g/mL
Point d’ébullition 170°C
Point d’éclair 64°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH(OH)CH2CO2C2H5
Indice de réfraction 1.4195 to 1.4215
Quantité 500 g
Beilstein 03, 309
Fieser 14,162
Gravité spécifique 1.01
Synonyme ethyl 3-hydroxybutyrate, ethyl beta-hydroxybutyrate, butanoic acid, 3-hydroxy-, ethyl ester, butyric acid, 3-hydroxy-, ethyl ester, fema no. 3428, ethyl 3-hydroxybutyrate natural, ethyl dl-3-hydroxybutyrate, ethyl 1-3-hydroxybutyrate, dl-3-hydroxy-n-butyric acid ethyl ester, ethyl3-hydroxybutyrate
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 132.16
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide