Learn More
3-hydroxybutyrate d'éthyle, TRC
Code produit 30372713
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30372713 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30372713 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE91895525G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-Hydroxybutyrate
CAS 5405-41-4
Formule moléculaire C6 H12 O3
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C6H12O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h5,7H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)CC(C)O
Nom IUPAC 3-hydroxybutanoate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 132.16
Poids de la formule 132.0786