Learn More
3-Hydroxyhexanoate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11419952
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11419952 25 g 25g
11429952 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11419952 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12060.14
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 2305-25-1 | C8H16O3 | 160.213 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2305-25-1
Formule moléculaire C8H16O3
Poids moléculaire (g/mol) 160.213
Numéro MDL MFCD00036604
Clé InChI LYRIITRHDCNUHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexanoic acid, 3-hydroxy-, ethyl ester, ethyl beta-hydroxycaproate, ethyl 3-hydroxy-hexanoate, ethyl hydroxy-3-hexanoate, 3-hydroxyhexanoic acid ethyl ester, fema no. 3545, acmc-20lakf, ethyl 3-hydroxycaproate, ethyl-3-hydrixyhexanoate, ethyl 3-hydroxy hexanoate
CID PubChem 61293
ChEBI CHEBI:23997
Nom IUPAC 3-hydroxyhexanoate d’éthyle
SMILES CCCC(CC(=O)OCC)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-hydroxyhexanoate
Densité 0.974
Point d’ébullition 90°C to 92°C (14 mmHg)
Point d’éclair 94°C (202°F)
Formule linéaire CH3CH2CH2CHOHCH2CO2CH2CH3
Indice de réfraction 1.4298
Quantité 25 g
Poids de la formule 160.21
Pourcentage de pureté 97%