Learn More
Ethyl-3-iodobenzoate, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31111172
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31111172 10 g
31106752 25 g
31102172 500 g
31094662 100 g
31106072 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31111172 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD12866110g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl-3-iodobenzoate
CAS 58313-23-8
Formule moléculaire C9H9IO2
Numéro MDL MFCD00044769
Quantité 10 g
SMILES C1=C(C=CC=C1C(OCC)=O)I
Poids moléculaire (g/mol) 276.07
Pourcentage de pureté 98%