Learn More
Éthyle 3-isocyanatopropionate, 98 %, Thermo Scientific™™
Code produit 10319320 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10319320 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10319320 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 319270010
 Article restreint
En stock
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-isocyanatopropionate
CAS 5100-34-5
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0870g/mL
Point d’ébullition 68.0°C (2.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H9NO3
Formule linéaire OCNCH2CH2C(=O)OCH2CH3
Indice de réfraction 1.4275 to 1.4295
Numéro MDL MFCD00078461
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.087
Synonyme ethyl 3-isocyanatopropionate, propanoic acid, 3-isocyanato-, ethyl ester, 3-isocyanatopropionic acid ethyl ester, ethyl n-oxomethylidene-beta-alaninate, ethyl n-oxomethylene-beta-alaninate, acmc-20akzk, ethyl-3-isocyanatopropionate, ethyl 3-isocyanato-propionate, ethyl 3-isocyanatopropion-ate, ethyl-3-isocyanato-propionate
Clé InChI XBSGYVHOINMTIM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)CCN=C=O
Nom IUPAC Éthyl 3-isocyanatopropanoate
Poids moléculaire (g/mol) 143.14
CID PubChem 2733373
Poids de la formule 143.07
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement