Få mere at vide
3-isocyanatopropionate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Ethyl 3-isocyanatopropionate can be used to produce 3-[1-(2-dimethylamino-ethylcarbamoyl)-5,6-dimethyl-6H-pyrido[4,3-b]carbazol-9-yloxycarbonylamino]-propionic acid ethyl ester with 9-hydroxy-5,6-dimethyl-6H-pyrido[4,3-b]carbazole-1-carboxylic acid (2-dimethylamino-ethyl)-amide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’éthyle 3-isocyanatopropionate peut être utilisé pour produire du 3-[1-(2-diméthylamino-éthylcarbamoyl)-5,6-diméthyl-6H-pyrido[4,3-b]carbazol-9-yloxycarbonylamino]-ester éthylique de l’acide propionique avec 9-hydroxy-5,6-diméthyl-6H-pyrido[4,3-b]carbazole-1-acide carboxylique (2-diméthylamino-éthyl)-amide.
Solubilité
Non miscible avec l’eau.
Remarques
Conserver à 4°C. Sensible à l’humidité. Évitez l’humidité, la chaleur et la lumière directe du soleil. Les matières incompatibles sont les amines, les alcools et la chaleur. Conserver à l’écart de l’humidité et des agents oxydants.
Tekniske data
Tekniske data
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 3-isocyanatopropionate |
| Densité | 1.087 |
| Point d’ébullition | 74°C to 75°C (4 mmHg) |
| Point d’éclair | 92°C (197°F) |
| Odeur | Irritating |
| Indice de réfraction | 1.429 |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | UN2206 |
| Beilstein | 1705618 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Vis mere |
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.