Learn More
3-isocyanatopropionate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11332167
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11332167 5 g 5g
11322167 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11332167 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09616.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5100-34-5 | C6H9NO3 | 143.14 g/mol
Ethyl 3-isocyanatopropionate can be used to produce 3-[1-(2-dimethylamino-ethylcarbamoyl)-5,6-dimethyl-6H-pyrido[4,3-b]carbazol-9-yloxycarbonylamino]-propionic acid ethyl ester with 9-hydroxy-5,6-dimethyl-6H-pyrido[4,3-b]carbazole-1-carboxylic acid (2-dimethylamino-ethyl)-amide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’éthyle 3-isocyanatopropionate peut être utilisé pour produire du 3-[1-(2-diméthylamino-éthylcarbamoyl)-5,6-diméthyl-6H-pyrido[4,3-b]carbazol-9-yloxycarbonylamino]-ester éthylique de l’acide propionique avec 9-hydroxy-5,6-diméthyl-6H-pyrido[4,3-b]carbazole-1-acide carboxylique (2-diméthylamino-éthyl)-amide.
Solubilité
Non miscible avec l’eau.
Remarques
Conserver à 4°C. Sensible à l’humidité. Évitez l’humidité, la chaleur et la lumière directe du soleil. Les matières incompatibles sont les amines, les alcools et la chaleur. Conserver à l’écart de l’humidité et des agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5100-34-5
Formule moléculaire C6H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 143.14
Numéro MDL MFCD00078461
Clé InChI XBSGYVHOINMTIM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 3-isocyanatopropionate, propanoic acid, 3-isocyanato-, ethyl ester, 3-isocyanatopropionic acid ethyl ester, ethyl n-oxomethylidene-beta-alaninate, ethyl n-oxomethylene-beta-alaninate, acmc-20akzk, ethyl-3-isocyanatopropionate, ethyl 3-isocyanato-propionate, ethyl 3-isocyanatopropion-ate, ethyl-3-isocyanato-propionate
CID PubChem 2733373
Nom IUPAC Éthyl 3-isocyanatopropanoate
SMILES CCOC(=O)CCN=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-isocyanatopropionate
Densité 1.087
Point d’ébullition 74°C to 75°C (4 mmHg)
Point d’éclair 92°C (197°F)
Odeur Irritating
Indice de réfraction 1.429
Quantité 5 g
Numéro UN UN2206
Beilstein 1705618
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Not miscible with water.
Poids de la formule 143.14
Pourcentage de pureté 98%