Learn More
3-isothiocyanatopropionate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11383066
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11383066 5 g 5g
11373066 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11383066 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10911.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 17126-62-4 | C6H9NO2S | 159.203 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17126-62-4
Formule moléculaire C6H9NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 159.203
Numéro MDL MFCD00041130
Clé InChI UPTRONYNXNYITM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 3-isothiocyanatopropionate, 3-isothiocyanato-propionic acid ethyl ester, acmc-1ca2j, ethyl-3-isothiocynato propionate, isothiocyanato-propionic acid ethyl ester, 3-isothiocyanatopropionic acid ethyl ester, propanoic acid,3-isothiocyanato-,ethyl ester, propanoic acid,3-isothiocyanato-, ethyl ester
CID PubChem 526514
Nom IUPAC éthyl 3-isothiocyanatopropanoate
SMILES CCOC(=O)CCN=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-isothiocyanatopropionate
Densité 1.12
Point d’ébullition 75°C to 76°C (8 mmHg)
Odeur Pungent
Formule linéaire SCNCH2CH2CO2CH2CH3
Indice de réfraction 1.5014
Quantité 5 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 1705633
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 159.2
Pourcentage de pureté 97%