Learn More
3-mercaptopropanoate d'éthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 3-Mercaptopropanoate |
| CAS | 5466-06-8 |
| Formule moléculaire | C5H10O2S |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | 3-Mercapto-propanoic Acid Ethyl Ester, 3-Mercapto-propionic Acid Ethyl Ester, 3-Mercaptopropanoic Acid Ethyl Ester, 3-Mercaptopropionic Acid Ethyl Ester, EPM, EPM (thiol), Ethyl 3-Mercaptopropanoate, Ethyl 3-Mercaptopropionate, Ethyl beta-Mercaptopropionate, NSC 25754, beta-Mercaptopropionic Acid Ethyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H10O2S/c1-2-7-5(6)3-4-8/h8H,2-4H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CCS |
| Nom IUPAC | 3-sulfanylpropanoate d’éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 134.2 |
| Poids de la formule | 134.0402 |