Learn More
3-mercaptopropanoate d'éthyle, TRC
Code produit 30381224
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30381224 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30381224 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE93234010G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-Mercaptopropanoate
CAS 5466-06-8
Formule moléculaire C5H10O2S
Quantité 10 g
Synonyme 3-Mercapto-propanoic Acid Ethyl Ester, 3-Mercapto-propionic Acid Ethyl Ester, 3-Mercaptopropanoic Acid Ethyl Ester, 3-Mercaptopropionic Acid Ethyl Ester, EPM, EPM (thiol), Ethyl 3-Mercaptopropanoate, Ethyl 3-Mercaptopropionate, Ethyl beta-Mercaptopropionate, NSC 25754, beta-Mercaptopropionic Acid Ethyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C5H10O2S/c1-2-7-5(6)3-4-8/h8H,2-4H2,1H3
SMILES CCOC(=O)CCS
Nom IUPAC 3-sulfanylpropanoate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 134.2
Poids de la formule 134.0402