Learn More
Ethyl 3-mercaptopropionate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 3-mercaptopropionate |
| Note relative au nom | 99% |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Densité | 1.0590g/mL |
| Point d’ébullition | 75.0°C to 76.0°C (10.0 mmHg) |
| Point d’éclair | 72°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule moléculaire | C5H10O2S |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Ethyl 3-mercaptopropionate